Learn More
Brand™ Glastrichter mit glatter Innenseite
Artikelnummer. 10507271 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel Packungsgröße
10507271 26 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10507271 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 145560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 CHF
    167.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.73 CHF
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit geschliffenem und feuerpoliertem oberen Rand
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Abgewinkelt um 60°
  • Kurzer Stiel
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 26 mm
Material Borosilikatglas
Winkel 60°
Länge (metrisch) Stiel 175 mm
Menge 1/Pckg.
Produkttyp Trichter