Learn More
Invitrogen™ PKN1 (PRK1) Recombinant Human Protein
PKN1 (PRK1) belongs to the protein kinase C superfamily.
2570.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_998725
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 132.1kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15448543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7255B
100μg
2570.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10453483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4037
1mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PKN1 (PRK1) is activated by the Rho family of small G proteins and may mediate the Rho-dependent signaling pathway. This kinase can also be activated by phospholipids.
Spezifikation
Spezifikation
NP_998725
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PKN Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
132.1kDa
RUO - research use only
PKN1 (PRK1)
Human
GST Tag
Frozen