Learn More
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA Vector
Beschreibung
Der pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA-Vektor ist ein positiver Kontrollvektor für die Beurteilung des Erfolgs einer Retargeting-Reaktion mit einer Jump-In™ Elternzelllinie. Bei der KoTransfektion mit dem Integrasevektor (pJTI™ R4 Int Vektor), der in den Jump-In™ Elternkits enthalten ist, wird das EmGFP exprimiert und positive Zellen fluoreszieren grün.
Stellen Sie den Erfolg Ihrer Jump-In™ Retargeting-Reaktionen sicher
Erfolgreiches Retargeting von Jump-In™ Elternzelllinien wie dem Jump-In™ GripTite™ HEK293-Kit (A14150) hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, z. B.:
Transfektionseffizienz
Zellkonfluenz
Auswahlsbedingungen für Antibiotika
Qualität und Konzentration von DNA
Wir empfehlen dringend, in Ihrem Jump-In™ Experiment eine Retargeting-Reaktion mit dem pJTI™ R4 Ex
p CMV EmGFP pA-Vektor zusammen mit negativen Kontrollen (keine Plasmid-DNA, kein Integrase-Vektor) einzubauen, damit Sie die Ergebnisse leicht visualisieren und die Retargeting-Bedingungen optimieren können. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Stellen Sie den Erfolg Ihrer Jump-In™ Retargeting-Reaktionen sicher
Erfolgreiches Retargeting von Jump-In™ Elternzelllinien wie dem Jump-In™ GripTite™ HEK293-Kit (A14150) hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, z. B.:
Transfektionseffizienz
p CMV EmGFP pA-Vektor zusammen mit negativen Kontrollen (keine Plasmid-DNA, kein Integrase-Vektor) einzubauen, damit Sie die Ergebnisse leicht visualisieren und die Retargeting-Bedingungen optimieren können. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Transfektion |
| Format | Flüssig |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Säugetier-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Vektor sofort nach Erhalt bei -20 °C lagern |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?