Learn More
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA Vector
Beschreibung
Der pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-Vektor wurde zur Expression Ihres gewünschten Gens unter Kontrolle des durch Tet induzierbaren CMV-Promoters nach Restriktionsenzym-Klonierung und Retargeting in die genomische R4-Stelle einer Jump-In™ Elternzelllinie entwickelt.
Dieser Vektor kann zur induzierbaren oder konstitutiven Expression Ihres gewünschten Gens verwendet werden, je nachdem, welche Jump-In™-Elternzelllinie Sie verwenden. Wenn dieser Vektor in eine Jump-In™ -T-REx™ -Parental-Zelllinie umgesteuert wird, wirddie Genexpression durch den tetet-operon gesteuert und kann durch Hinzufügen von Doxycyclin zu den Wachstumsmedien induziert werden. Bei Verwendung mit einer Jump-In™ -Parental-Zelllinie wie der Jump-In™ -GripTite™ HEK293-Zellliniewird nach der Neuanvisierung eine konstitutive Expression erreicht. Die R4-Stellen in den Jump-In™-Elternzelllinien führen zu einer hohen Retargeting-Effizienz, die weniger Aufwand und Zeit erfordert als herkömmliche Methoden der Zellentwicklung. Durch das Retargeting der Jump-In™-Elternzelllinien entsteht ein isogener Pool, der für zellbasierte Experimente ausreicht, ohne dass eine klonale Selektion erforderlich ist. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, stabilen Klons, der Ihr gewünschtes Gen exprimiert.
Dieser Vektor kann zur induzierbaren oder konstitutiven Expression Ihres gewünschten Gens verwendet werden, je nachdem, welche Jump-In™-Elternzelllinie Sie verwenden. Wenn dieser Vektor in eine Jump-In™ -T-REx™ -Parental-Zelllinie umgesteuert wird, wirddie Genexpression durch den tetet-operon gesteuert und kann durch Hinzufügen von Doxycyclin zu den Wachstumsmedien induziert werden. Bei Verwendung mit einer Jump-In™ -Parental-Zelllinie wie der Jump-In™ -GripTite™ HEK293-Zellliniewird nach der Neuanvisierung eine konstitutive Expression erreicht. Die R4-Stellen in den Jump-In™-Elternzelllinien führen zu einer hohen Retargeting-Effizienz, die weniger Aufwand und Zeit erfordert als herkömmliche Methoden der Zellentwicklung. Durch das Retargeting der Jump-In™-Elternzelllinien entsteht ein isogener Pool, der für zellbasierte Experimente ausreicht, ohne dass eine klonale Selektion erforderlich ist. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, stabilen Klons, der Ihr gewünschtes Gen exprimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Liefertyp | Transfektion |
| Induktionsmittel | Tetracyclin |
| Promoter | CMV/TO |
| Produkttyp | Säugetier-Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | PJTI™ R4 CMV-TO MCS pA Vektor (100 µg), bei -20 °C lagern |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mehr anzeigen |