Learn More
Pizotifen-Noxid, TRC
Artikelnummer. 30132952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132952 50 mg 50 Milligramm
30132569 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP55280550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28588-48-9
Summenformel C19 H21 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 311.44
Synonym 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide;
IUPAC-Name 4-(4,5-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[3,4-b]Thiophen-10-Yliden)-1-Methyl-1$l^{5}-Azinon 1-oxid
SMILES CN1(=O)CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pizotifen N-Oxide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(21)11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-22-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3/b19-15-
Formelmasse 311.1344