Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Monitoring-Thermohygrometer
Artikelnummer. 16596810 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
16596810 -20 bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16596810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05 CHF
    65.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.83 CHF
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät überwacht kontinuierlich die Messwerte und zeigt sie grafisch und numerisch an.
  • Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Blättern Sie durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten der letzten sieben Tage
  • Datenintegrität erhalten
  • Historische Daten können nicht gelöscht, sondern nur überschrieben werden
  • Einfaches Umschalten zwischen °F und °C.
  • Zeigt 12- oder 24-Stunden-Zeitformate an
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 90 %
Auflösung 0.1% RH
Genauigkeit ±4 % RH (20 bis 80 % RH), sonst ±5 % RH
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +50 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,4 °C
Displaytyp LCD
Abmessungen (L x B x H) 7 Zoll x 1 Zoll x 4 Zoll
Länge (metrisch) 17,78 cm
Breite (metrisch) 2,54 cm
Höhe (metrisch) 10,16 cm
Gewicht (metrisch) 0,091 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtung
Enthält Klappständer, Wandhalterung, doppelseitige Bandhalterung, AAA-Batterie, NIST-Traceable™ Bescheinigung
Zertifizierung/Konformität NIST