Learn More
Pivalinsäure, TRC
Artikelnummer. 30414975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414975 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP52000010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylpropionic acid
CAS 75-98-9
Summenformel C5 H10 O2
Menge 10 g
Synonym Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Formelmasse 102.0681