Learn More
Hecht Karl™ Kolbenringe
Artikelnummer. 10135331
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10 bis 100 ml
2000 mL
250 bis 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10135331 2000 mL 1 Stück
10499401 10 bis 100 ml 1 Stück
10227621 250 bis 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135331 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 41914003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.40 CHF
    5.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.41 CHF
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Kork
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundkolben
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Größe 2000 mL
Produkttyp Kolbenring