Learn More
Piroxicam, Mikromol™
Description
Piroxicam
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Piroxicam |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H13 N3 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid |
| Show More |