Learn More
Pirimiphosmethyl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16696193 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16696193 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16696193 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R1675100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirimiphos-methyl
CAS 29232-93-7
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1.160 g/cm3 (20°C)
Flammpunkt 92°C
Beilstein 755726
Farbe Hellgelb
Schmelzpunkt 15°C
Synonym O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
Molekulargewicht (g/mol) 305.33 g/mol
Menge 100 mg
Güte Akarizide und Insektizide