Learn More
Pirenoxin, TRC
Artikelnummer. 30138126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138126 25 mg 25 Milligramm
30010180 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138126 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP50858025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1043-21-6
Summenformel C16H8N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 308.25
Synonym 1-Hydroxy-3-carboxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one 1-Hydroxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one-3-carboxylic acid, Catalin, Catalin (pharmaceutical), Catalin K, Clarvisan, HPPC, Kary-Uni, Pirfenoxone, Pyrphenoxone
IUPAC-Name 1-Hydroxy-5-Oxopyrido[3,2-a]Phenoxazin-3-Carboxylsäure
SMILES O=C1C2=NC(C(O)=O)=CC(O)=C2C3=NC4=C(C=CC=C4)OC3=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirenoxine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H8N2O5/c19-9-5-8(16(21)22)18-14-10(20)6-12-15(13(9)14)17-7-3-1-2-4-11(7)23-12/h1-6H,(H,18,19)(H,21,22)
Formelmasse 308.0433