Learn More
Piracetam EP Verunreinigung D, Mikromol™
Beschreibung
Piracetam EP Verunreinigung D
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 53934-76-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H9 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CN1CCCC1=O |
| IUPAC-Name | 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)essigsäure |
| Mehr anzeigen |