Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Standard-Pipettenfüller
Artikelnummer. 10203091
Click to view available options
Enthält:
Filter auf Pumpe, Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter
Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10203091
Marke: Hirschmann™ 9904000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beste Voraussetzungen für die Arbeit in potentiell explosiven Umgebungen, mit toxischen Reagenzien oder in Reinräumen durch die Separation der elektrischen Pumpe und des Handgeräts. Die Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Standard-Pipettierhilfe ermöglicht exaktes Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus keramischem Verbundstoff. Ein Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit.
Bietet durch die Separation der elektrischen Pumpe und des Handgeräts die besten Voraussetzungen für die Arbeit in potentiell explosiven Umgebungen, mit toxischen Reagenzien oder in Reinräumen. Weitere ausgereifte Produktmerkmale gewährleisten Präzision, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Hochgenaues Pipettieren wird durch die Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff ermöglicht. Ein Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit. Der Standard-Membranfilter aus PTFE mit einer Porengröße von 0.2 μm gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen Überfüllen. Die ausgefeilte, ergonomische Form des Pipetus™ Standard macht das Arbeiten weniger anstrengend.
  • Hochgenaues Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff
  • Absolut dichter Sitz aller Pipetten durch Silikonadapter
  • Außerordentlich leichtes Handgerät mit externer Pumpe
  • Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porenweite
  • Für Mess-, Voll- und Pasteurpipetten, von 0.1 bis 200 ml
Spezifikation
Material PTFE
Modell Standard
Porengröße 0,2 μm
Typ Pipettenfüller
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzises Pipettieren
Zur Verwendung mit (Geräte) Messpipetten, volumetrische Pipetten und Pasteurpipetten
Funktionsbereich 0.1 bis 200 ml
Enthält Filter auf Pumpe, Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter
Steckertyp Euro
Gewicht (metrisch) Handkomponente: 130 g, Pumpe, 290 g
Spannung 230 V