Learn More
Brand™ Filterspitzen aus Polyethylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 1.0 μl
0.5 bis 10 μl
1 bis 20 μl
1000 µl
2 bis 20 μl
4 bis 200 μl
5 bis 100 μl
50 bis 1000 μl
5 bis 200 μl
Verpackung:
Im Gestell: 10 TipRacks, je 96
Im Gestell: 10 Spitzengestelle, je 96
TipBox, 5 mit je 96 Stück
TipBox: 5 Kisten, je 96 St.
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Die Permeabilität wird durch die Kombination von Porengröße und Filterlänge gesteuert, sodass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können
- Arbeitet mit konsistenter Zuverlässigkeit
- Die Probe kann aus dem Filter zurückgewonnen werden, indem einfach die Ausblasfunktion der Pipette aktiviert oder bei Bedarf zentrifugiert wird
- In vielen verschiedenen Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 1.0 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Gestellfarbe | Grau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100, SDS, Tween |
| Spitzenform | Filterspitze |
| Verpackung | TipBox: 5 Kisten, je 96 St. |
| Menge | 480 |
| Skala | Ja |
| Material | Polyethylen |