Learn More
Pinnacle Brush™ Pipettenspitzenbürsten
Artikelnummer. 12801954
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Konisch: 10 bis 0 mm
Konisch: 13 bis 3 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
12801954 Konisch: 13 bis 3 mm
12368328 Konisch: 10 bis 0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12801954 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. F0933/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.94 CHF
    16.26 CHF / 5 Stück
    Sparen 10.68 CHF
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über spitz zulaufende Borsten. Pinnacle Brush™ Pipettenspitzenbürsten sind zur Verwendung mit Pipetten bestimmt.
  • Metallgriff
  • Nylon Borsten
Spezifikation
Produkttyp Pipettenspitzenbürste
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettierer
Länge (metrisch) 230 mm
Menge 5/Packung
Größe Konisch: 13 bis 3 mm