Learn More
Corning™ 4091 Stripettor
Artikelnummer. 10744102 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Akkutyp:
Lithium-Ion
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10744102
Marke: Corning™ 4091
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen Compatible with Pippets from 1mL to 100mL
Typ Pipetten-Controller
Steckertyp EU Plug
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz