Learn More
Socorex™ Spritzen Ecostep 500 bis 5000μl unsteril (VE=100Stck)
Beschreibung
- Nicht sterile Spritzen werden in Großpackung geliefert.
- Farbcodiert auf Volumenbasis.
- Das Auswahlpaket wird jeweils 20 Stück jeder Größe geliefert (0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml).
- Schnelles Einsetzen und Entfernen von Stepper&t
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 37,5 mL |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Rot |
| Präzision | <0,8 % bis <0,5 % |
| Genauigkeit | <±0,5 % |
| Format | Großpackung |
| Verpackung | Großpackung |
| Menge | 100/Packung |
| Produkttyp | Ecostep™ Stepper™ Spritze |
| Enthält | Adapter für 5 ml Ecostep™ Spritze |
| Mehr anzeigen |