Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettendüsen
Artikelnummer. p-4924578
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 20 μl
100 bis 200 μl
2 μl
2 bis 20 μl
5 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11976022
Marke: VistaLab™ Technologies 90572010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem internen Aerosol-/Flüssigkeitssperrfilter, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Pipette angesaugt wird
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipettes
Material Plastic
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 100 bis 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektronisches Einkanalmodell mit 25 bis 125 μl, einstellbares Modell mit 5 bis 250 μl und 20 bis 200 l, feste Modelle mit 21 bis 200 μl
Enthält Interner Aerosol-Flüssigkeits-Barrierefilter
Menge 10/Schachtel
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.