Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettendüsen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 20 μl
100 bis 200 μl
2 μl
2 bis 20 μl
5 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
4 Stück
5 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipettes |
| Material | Plastic |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 200 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektronisches Einkanalmodell mit 25 bis 125 μl, einstellbares Modell mit 5 bis 250 μl und 20 bis 200 l, feste Modelle mit 21 bis 200 μl |
| Enthält | Interner Aerosol-Flüssigkeits-Barrierefilter |
| Menge | 10/Schachtel |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |