Beschreibung
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND Pipettenspitzen werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die dazugehörigen TipBoxes sind gemäß DIN EN 285 °bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
Nicht selbstabdichtende Filterspitzen von BRAND einen PE-Filter ohne chemische Zusätze haben. Die Durchlässigkeit wird durch die spezifische Kombination aus Porengröße und Filterlänge so gesteuert, dass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können.
BIO-CERT™ FLÜSSIGKEITSHANDBUCHQUALITÄT: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
Spezifikation
Spezifikation
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 50 bis 1.250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| Format | Hängende Pipettenspitze |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | Box |
| Farbcode | Purpur |
| Show More |