Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen-Nachfüllpackungen
Artikelnummer. 17867797 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Länge (metrisch):
86 mm
102 mm
Packungsgröße:
480 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Länge (metrisch) Packungsgröße
17867797 Nicht steril 86 mm 480 Stück
17807787 Nicht steril 102 mm 480 Stück
17817807 Steril 86 mm 480 Stück
17827787 Steril 102 mm 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17867797 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00 CHF
    87.17 CHF / 480 Stück
    Sparen 12.83 CHF
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipettenspitzen in Reinraumqualität, entwickelt für kontaminationsfreie Analysen.
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND Pipettenspitzen werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die dazugehörigen TipBoxes sind gemäß DIN EN 285 °bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
Nicht selbstabdichtende Filterspitzen von BRAND einen PE-Filter ohne chemische Zusätze haben. Die Durchlässigkeit wird durch die spezifische Kombination aus Porengröße und Filterlänge so gesteuert, dass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können.
BIO-CERT™ FLÜSSIGKEITSHANDBUCHQUALITÄT: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 86 mm
Format Hängende Pipettenspitze
Spitzenform Standard
Verpackung Nachfüllpackung
Farbcode Purpur
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität