Learn More
Saint-Gobain Pipettensaugkolben
Use this small volume pacifier for a variety of applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Rubber Pipet Suction Bulbs are compatible with a wide range of pipets.
Marke: Saint-Gobain 101010
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
Zum einfachen, schnellen Pipettieren. Die farbliche Kodierung vermeidet Verwechslungen. Beim Ansaugen wird das jeweilige Volumen zuzüglich 10% in die Pipette hochgezogen. Das genaue Volumen wird durch leichtes Zusammendrücken des Saugballs eingestellt.Volumen: 1mL
Farbe: Grün
Spezifikation
Grün | |
Pipettensaugkolben | |
Schnelles, einfaches Pipettieren |
Rubber | |
1 ml | |
1 Each |