Learn More
Socorex™ Schutzfilter für Pipettendüse
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 10 ml-Kalibrierung
Für 5 ml-Kalibrierung
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Polypropylenfaser
- Für Acura™ Manuelle und elektronische Pipetten mit 5 und 10 ml
- Nicht-steril
- Nicht autoklavierbar.
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Für 5 ml-Kalibrierung |
| Material | Polypropylen Faser |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Gewebefilter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Calibra™ digital 832, Acura™ manuell 835, Acura™ electro 935/936 Makropipetten und altes Acura™ analog 831 Modell |