Learn More
Fisherbrand™ Umdrehen& Grip™ Pipettenhalter
Artikelnummer. 15291588 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15291588 1 Stück
15380360 1 Stück
15390360 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15291588
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Aufhängbar unter einem Regal zur Vergrößerung des Arbeitsbereiches. Fisherbrand™ Umdrehen& Der Grip Pipettenhalter bietet Platz für 12 Einkanalpipetten oder eine Kombination aus 3 Einkanal- und 3 Mehrkanalpipetten.
  • Pipetten können in den Gummigriffen oder den Kolbenhaken eingehängt werden
  • Für die meisten gängigen Marken
  • Gummigriffe verhindern das Verkratzen der Pipette
  • Drehbarer Halter für einfache Pipettenauswahl und -aufbewahrung
  • Schwere Basis
  • Befestigungsschraube für Unterbodenoption enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Aufnahmevermögen Ein- und Mehrkanalpipetten
Material Metall, Silikon
Form Rund
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Produkttyp Pipettenhalter
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 187 mm