Learn More
Kartell™ Pipettenkorb
Artikelnummer. 11310455
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
280 mm Korb, 495 mm gesamt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
11310455 280 mm Korb, 495 mm gesamt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11310455 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0022200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 CHF
    29.23 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.77 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Kartell™ Pipettenkorb ist für die Verwendung mit einem automatischen Kartell™ Pipetten-Spüleinsatz vorgesehen. Er wurde speziell entwickelt, um Bruchschäden zu minimieren, da die Pipettenspitzen abgefedert werden.
  • Enthält die Pipetten
  • Speziell entwickelte Körbe, die Brüche minimieren, da sie die Pipettenspitzen am weichen PE-Boden abfedern.
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipetten und Büretten
Menge 1
Höhe (metrisch) 280 mm Korb, 495 mm gesamt
Durchmesser (metrisch) Öffnung 145 mm