Learn More
Pipetman Neo™ Pipette
Hergestellt von Gilson™. Gilson™ PIPETMAN Neo™ Pipetten sind individuell kalibriert und werden mit einem Konformitätszertifikat geliefert.
Marke: Gilson F144562
Additional Details : Gewicht : 0.18612kg
Beschreibung
- Strengere Normen, als behördlich vorgeschrieben
- 2 Mal strengere zulässige Fehlerrate, als gemäß ISO 8655 empfohlen
- Einzeln kalibriert und mit Konformitätszertifikat geliefert
- Gravierte Identifizierungsnummer für Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
Edelstahl, PVDF | |
1 | |
Pipetman Neo™ Pipette | |
Farbcodierte Drucktaste, PVDF-Griff, Edelstahl-Spitzenabwurf, Universal-Spitzenhalter |
CE, IS0 8655, ISO 9001 | |
Ja | |
P10N | |
Pipetman™ Neo™ | |
Ergonomisch |