Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterile Pipettenspitzen mit Filtern
Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
575.00 CHF - 985.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15932051
|
Gilson™
F1731032 |
0,1 bis 10 μl | 2 μl, 10 μl | 2.883 cm |
985.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15962051
|
Gilson™
F1732032 |
0,1 bis 10 μl | 2 μl, 5 μl, 10 μl | 4.534 cm |
635.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15972051
|
Gilson™
F1733032 |
1 bis 20 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5.144 cm |
575.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922061
|
Gilson™
F1734032 |
1 bis 100 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5.144 cm |
575.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15932061
|
Gilson™
F1735032 |
1 bis 200 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5.857 cm |
575.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952061
|
Gilson™
F1736032 |
1 bis 300 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl | 7.75 cm |
575.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15962061
|
Gilson™
F1737032 |
50 bis 1250 μl | 200 μl, 500 μl, 1000 μl | 10.22 cm |
692.00 CHF
3072 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Verfügt über ein patentiertes Polymer mit geringer Retention, das hydrophobe Oberflächen erzeugt, um die Probenbindung beim Dispensieren zu minimieren
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht Frei von humaner DNA, RNase, DNase, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
Spezifikation
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Pipette Tips | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
Autoclavable | |
Im Gestell | |
Single-use | |
PIPETMAN™ Expert™ | |
Certified Quality |