Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen
Autoklavierbar oder mit gamma-Strahlen sterilisiert
Marke:  Gilson™ F172313
172.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.97000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15707627
  • 188.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
  • Standard- oder Filterspitzen
  • Zur Verwendung mit 384-Well-Spitzen validiert F172211G, F172311G und F17511G
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 30 μl
steril
Nicht autoklavierbar
10,79 in.
Nachfüllpackung
Pipetman™ Diamond™
mit Filter
Durchsichtig
DSF30
Gammastrahlung
F172211G, F172311G, F17511G