Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen
Autoklavierbar oder mit gamma-Strahlen sterilisiert
Marke:  Gilson™ F172613
204.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267783
  • 222.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
  • Standard- oder Filterspitzen
  • Zur Verwendung mit 384-Well-Spitzen validiert F172211G, F172311G und F17511G
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Steril
Nein
10,79 in.
Nachfüllpackung
Pipetman™ Diamond™
Gefiltert
Durchsichtig
Gehäuse DSF1000
Gammastrahlung
Gilson™ Pipetmax™