Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen
Autoklavierbar oder mit gamma-Strahlen sterilisiert
Marke: Gilson™ F172510
71.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
- Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
- Standard- oder Filterspitzen
- Zur Verwendung mit 384-Well-Spitzen validiert F172211G, F172311G und F17511G
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
nicht steril | |
Autoklavierbar | |
10,75 in. | |
Gestell, Blisterpackung | |
F172211G, F172311G, F17511G | |
Polypropylen |
ohne Filter | |
Durchsichtig | |
DS1000 | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Pipetman™ Diamond™ |