Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Komfortgriffe für Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5587748 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Menge:
3/Pckg.
50/Pckg.
Packungsgröße:
3 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15394867
Marke: Gilson™ F161486
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für PIPETMAN Classic, Neo, G und Neo Mehrkanalpipetten
  • Einfache Anwendung ohne Hilfsmittel
  • Entwickelt, um Ermüdungserscheinungen beim Pipettieren zu verringern
  • Griff zur einfacheren Ausführung täglicher Pipettieraufgaben
  • Verringert das Risikos von Verletzungen durch wiederholte Belastung.
  • Autoklavierbar bei 121 ° C (252 °F), 1 atm für 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Farbe Blau
Zur Verwendung mit Pipettes
Material Polypropylene
Typ Griff
Zur Verwendung mit (Geräte) PIPETMAN Classic, Neo, G und Neo Mehrkanalpipetten
Enthält 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Verpackungsart Box
Menge 3/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 27.7 X 69.8 X 99.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.1 in
Länge (metrisch) 27.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.7 in
Breite (metrisch) 69.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.9 in
Höhe (metrisch) 99.05 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 7.72 lb