Learn More
Gilson™ PIPETMANTM Komfort-Pipettengriffe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15394867 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3/Pckg.
50/Pckg.
Packungsgröße:
3 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15394867 3/Pckg. 3 Stück
15777617 50/Pckg. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15394867 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F161486
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für PIPETMAN Classic, Neo, G und Neo Mehrkanalpipetten
  • Einfache Anwendung ohne Hilfsmittel
  • Entwickelt, um Ermüdungserscheinungen beim Pipettieren zu verringern
  • Griff zur einfacheren Ausführung täglicher Pipettieraufgaben
  • Verringert das Risikos von Verletzungen durch wiederholte Belastung.
  • Autoklavierbar bei 121 ° C (252 °F), 1 atm für 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 3x blauer Komfort-Gürtel, 1 Blatt mit 12 Comfort-Griff-Aufklebern, 1 Broschüre
Farbe Blau
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Griff
Zur Verwendung mit (Geräte) PIPETMAN Classic, Neo, G und Neo Mehrkanalpipetten
Enthält 3x blauer Komfort-Gürtel, 1 Blatt mit 12 Comfort-Griff-Aufklebern, 1 Broschüre
Verpackungsart Kiste
Menge 3/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 27.7 X 69.8 X 99.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,1 in.
Länge (metrisch) 27.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,7 in.
Breite (metrisch) 69.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 99.05 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 7.72 lb