Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Pipettenspitzen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. . Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
17.54 CHF - 88.79 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 |
Spitzenform | Universal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AHN Pipet4u Pipetten, Axygene HTL Pipetten, Biohit Pipetten, Brand/Treff Pipetten, Eppendorf Pipetten, Fine Care Pipetten, Gilson Pipetten, Hamilton Pipetten, Thermo Finnpipette, Microlite Pipetten, Nichiryo Pipetten, Oxford Pipette |
Graduated | Yes |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10182742
|
Fisherbrand™
|
0.1 bis 10 μl | 34.1 mm | Nicht steril | Clear |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10346052
|
Fisherbrand™
|
0.5 bis 10/20μ l | 4.57 cm | Nein | Transparent |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10739444
|
Fisherbrand™
|
1 bis 200 μl | 50.8 mm | Nicht steril | Transparent |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10739254
|
Fisherbrand™
|
1 bis 200 μl | 5.08 cm | Nein | Gelb |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10233932
|
Fisherbrand™
|
0.1 bis 10 μl | 34.1 mm | Steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10458072
|
Fisherbrand™
|
1 bis 200 μl | 50.8 mm | Ja | Transparent |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10142172
|
Fisherbrand™
|
1 bis 200 μl | 50.8 mm | Nicht steril | Gelb |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10532543
|
Fisherbrand™
|
0.5 bis 20 μl | 45.7 mm | Nicht steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10542543
|
Fisherbrand™
|
0.5 bis 20 μl | 45.7 mm | Steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10509862
|
Fisherbrand™
|
5 bis 300 μl | 55 mm | Nicht steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10396142
|
Fisherbrand™
|
5 bis 300 μl | 55 mm | Nicht steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Autoclavable | |
Universal | |
Yes | |
Virgin Polypropylene |
ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 | |
AHN Pipet4u Pipetten, Axygene HTL Pipetten, Biohit Pipetten, Brand/Treff Pipetten, Eppendorf Pipetten, Fine Care Pipetten, Gilson Pipetten, Hamilton Pipetten, Thermo Finnpipette, Microlite Pipetten, Nichiryo Pipetten, Oxford Pipette | |
Top-Line |