Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 1 ml-Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
Marke:  Greiner Bio-One 604181
Additional Details : Gewicht : 4.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035220
  • 342.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges Polystyrol
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
  • Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Spezifikation
Form: Standard
Steril
1/100
1 ml
PS (Polystyrol)
Ja
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt
Serologische Pipette