Learn More
Melford PIPES, Dinatriumsalz
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
pKa (25 °C): 6,8 Der pH-Arbeitsbereich in wässriger Lösung liegt zwischen 6,5 und 7,5.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PIPES, Disodium Salt |
| CAS | 76836-02-7 |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | C8H16N2Na2O6S2 |