Learn More
PIPES, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436591 25 g 25 Gramm
11446591 100 g -
11456591 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436591 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219483825
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Formelmasse 302.4
Güte Reagenz für die Molekularbiologie