Learn More
SCHLÄUCHE, 99.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401741 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401741 10 g -
11411741 100 g 100 Gramm
11421741 500 g -
11431741 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11401741 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219025710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pipes
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 0.994
Formelmasse 302.4