Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15453359
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453359 250 mL 250 Milliliter
15463359 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453359 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60618.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES was used in the preparation of a variety of marine and mammalian tissues for electron microscopic study. Lipid loss and artifacts are minimized when PIPES was used to buffer the glutaraldehyde fixative. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer. Alkaline phosphatase retention activity was 60% greater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES wurde bei der Vorbereitung einer Vielzahl von Meeres- und Säugetiergewebe für elektronenmikroskopische Untersuchungen verwendet. Lipidverlust und Artefakte werden minimiert, wenn PIPES zur Pufferung des Glutaraldehydfixativs verwendet wurde. Fixierung von Pilzzoosporen für die Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal, da eine Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer. Die Retentionsaktivität der alkalischen Phosphatase lag um 60 % höher.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Wasser (0.05 M), wodurch eine klare, farblose Lösung entsteht (die resultierende Lösung hat einen pH-Wert von ca. 4.5 – 4.7). 10 g löst sich in 40 ml 0.1 N NaOH auf.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Basen, Reduktionsmitteln und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH.