Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0
Beschreibung
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
PIPES (Piperazin-N,N′-bis(2-Ethansulfonsäure) wird häufig als Puffermittel in der Biochemie verwendet. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimieren den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergeweben und haben eine vernachlässigbare Fähigkeit, zweiwertige Ionen zu binden. Die Fixierung von Pilzzoosporen für Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal bei einer Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer.
Löslichkeit
Löslich in 1 M NaOH (0,5 M bei 20 °C), Wasser (∼1 g/l bei 100 °C) und 0,5 N NaOH (0,1 M).
Hinweis
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PIPES buffer soln. |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 1,0 M Pufferlösung |
| pH | 7.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 mL |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M). |