Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.0
Beschreibung
PIPES can be used in a wide array of biological applications, including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production. It is used to buffer glutaraldehyde fixative solutions when fixing plant and/or animal tissue tissue samples. This will help prevent the loss of lipids. It is used to buffer glutaraldehyde and formaldehyde when fixing fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
PIPES kann in einer Vielzahl von biologischen Anwendungen eingesetzt werden, darunter als Bestandteil in Medienformulierungen. Zu den spezifischen Anwendungen gehören Puffer für Zellkulturen und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Es wird zur Pufferung von Glutaraldehyd-Fixierlösungen bei der Fixierung von pflanzlichen und/oder tierischen Geweben verwendet. Es hilft, den Verlust von Lipiden zu verhindern. Es dient zur Pufferung von Glutaraldehyd und Formaldehyd bei der Fixierung von Pilzzoosporen für die Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PIPES buffer soln. |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
pH | 8.0 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
RUO – Research Use Only