Learn More
Piperonylsäure, TRC
Artikelnummer. 30427968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427968 10 g -
30425009 5 g -
30409162 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP49045010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-53-1
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid (9CI, ACI), Piperonylic acid (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dioxaindane-5-carboxylic acid, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, 3,4-Dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-Methylenedioxybenzenecarboxylic acid, 3,4-Methylenedioxybenzoic acid, 5-Benzodioxolecarboxylic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, Heliotropic acid, NSC 10072, NSC 119055, Protocatechuic acid methylene ether
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Formelmasse 166.0266