Learn More
Piperonylamin, TRC
Artikelnummer. 30418202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418202 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4901005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylamine
CAS 2620-50-0
Summenformel C8H9NO2
Menge 5 g
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-methanamine, (Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanamine, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanamine, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethylamine, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)methanamine, 1-(Aminomethyl)-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine, 3,4-Methylenedioxyphenylmethylamine, 5-Aminomethyl-1,3-benzodioxole, NSC 75851, [(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl]amine, [(Benzodioxol-5-yl)methyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2
SMILES NCc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633