Learn More
Piperonylamin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 13458348 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
13458348 100 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13458348 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131361000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2620-50-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00005840
InChI-Schlüssel ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
PubChem CID 75799
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanamin
SMILES NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylamine
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 138.0°C to 139.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5625 to 1.5645
Menge 100 mL
Beilstein 19,I,764
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9%. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and toluene
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.