Learn More
Alfa Aesar™ Piperonyl-Isobutyrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piperonyl isobutyrate |
| Dichte | 1.154 |
| Siedepunkt | 91°C to 92°C (0.005 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Summenformel | C12H9ClN2O4S |
| Brechungsindex | 1.512 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, 2'-chloro-3-nitrobenzenesulfonanilide, cambridge id 5138232, 2-chlorophenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide # |
| InChI-Schlüssel | LQIWGYRYMZKQQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl |
| Mehr anzeigen |