Learn More
Piperlongumine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piperlongumine |
| CAS | 20069-09-4 |
| Summenformel | C17 H19 N O5 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC |
| IUPAC-Name | 1-[(E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 317.34 |
| Formelmasse | 317.1263 |