Learn More
Piperlongumine, TRC
Artikelnummer. 30415119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415119 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP482850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperlongumine
CAS 20069-09-4
Summenformel C17 H19 N O5
Menge 100 mg
Synonym 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
IUPAC-Name 1-[(E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 317.34
Formelmasse 317.1263