Learn More
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036082
85.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-Piperidin-1-ylpenta-2,4-Dien-1-on
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-Piperidin-1-ylpenta-2,4-Dien-1-on
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Piperine
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Hellbraun oder Weiß bis Braungelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 7584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /