Learn More
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Piperidino-3-pyridinyl)methanol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 192.26 |
Reinheit (%) | 97% |