Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit
PiPer Pyrophosphate Assay Kit provides reagents for fluorogenic or colorimetric detection as low as 0.4 mμM (fluorescence) or 2 μM (absorbance) inorganic pyrophosphate (PPi) while Phosphate Assay kits can detect down to 0.2 μM Pi in purified enzyme systems. Each kit has enough for 1000 labelings.
1184.00 CHF - 1218.00 CHF
Spezifikation
Color Rot
Contenido y almacenamiento Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Método de detección Kolorimetrisch, Fluoreszenz
Para utilizar con (equipo) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Tipo de colorante Amplex™ Rot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke ProductTypeSpecs Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke ProductTypeSpecs Preis Menge & Verfügbarkeit  
10504053
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
P22061
1218.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10378442
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
P22062
1184.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Kolorimetrisch, Fluoreszenz
Amplex™ Rot
PiPer™
Raumtemperatur
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
96-Well Platte
1000 Assays
563/587 nm
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit