Learn More
Pipemidic Acid Trihydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pipemidic acid trihydrate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2 |
| Formelmasse | 357.1648 |